Få mere at vide
Mangan(III)acetathydrat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377288
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377288 10 g 10g
11387288 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030519.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
Det fungerer som et mildt og selektivt oxidationsmiddel i organisk syntese og materialevidenskab. Mangan(III)acetatdihydrat er også et reagens, der bruges til radikale ringslutninger ogα -keto-acetoxylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 19513-05-4
Molekylær formel C6H9MnO6
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00150022
InChI nøgle AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn mangan(3+)triacetat
SMIL [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) acetate hydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lineær formel Mn(OOCCH3)3·xH2O
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 232.07 (Anhydrous)
Procent renhed 96%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.59 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Manganese(III) acetate hydrate
Palabra de advertencia
  • Advarsel
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(III) acetate hydrate
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.