Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(III) acetate dihydrate |
| Navn note | 98% |
| Farve | Brown to Brown-Orange |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Iodometry) |
| Lineær formel | (CH3CO2)3Mn·2H2O |
| Fieser | 02,263; 04,318; 06,355; 07,221; 14,197; 16,200; 17,175; 01,532; 02,233; 04,276 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: very soluble |
| Formel vægt | 268.09 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Manganese(III) acetate dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.