Få mere at vide
Manganese(III) acetate dihydrate, 98%
Artikelnummer. 10378720 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10378720
Brand: Thermo Scientific 201741000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19513-05-4 | C6H9MnO6 | 232.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19513-05-4
Molekylær formel C6H9MnO6
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00150022
InChI nøgle AHSBSUVHXDIAEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn manganese(3+) triacetate
SMIL [Mn+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) acetate dihydrate
Navn note 98%
Farve Brown to Brown-Orange
Fysisk form Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3CO2)3Mn·2H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble.
Formel vægt 268.09
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(III) acetate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.