Få mere at vide
Manganese(III) acetate dihydrate, 97%
Beskrivelse
Mangan(III)acetatdihydrat, bruges som et mildt og selektivt oxidationsmiddel. Det er også et reagens, der bruges til radikale ringslutninger ogα -keto-acetoxylering. Mangese triacetat er blevet brugt som en enkelt elektronoxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(III) acetate dihydrate |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 2 g |
| Lineær formel | Mn(OOCCH3)3·2H2O |
| Beilstein | 3732626 |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| Formel vægt | 268.10 (232.07 Anhydrous) |
| Procent renhed | 97% |
| Følsomhed | Hygroscopic |