Få mere at vide
Manganese(III) 2,4-pentanedionate
Artikelnummer. 11341869
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341869 250 g 250g
11321869 10 g 10g
11331869 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012530.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-89-0 | C15H21MnO6 | 352.27 g/mol
Det bruges hovedsageligt som opløsningsmiddel i maling og en forløber for E-vitamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-89-0
Molekylær formel C15H21MnO6
Molekylvægt (g/mol) 352.27
MDL nummer MFCD00000023
InChI nøgle HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
Synonym mn iii acetylacetonate, tris acetylacetonato manganese iii
PubChem CID 122130696
IUPAC navn mangan(3+);(E)-4-oxopent-2-en-2-olat
SMIL [Mn+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(III) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt ∼160°C (decomposition)
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in benzene, ethyl acetate
Formel vægt 352.24
Fysisk form Pulver