Få mere at vide
Manganese(II) tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050738
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11308148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039374.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14177-46-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14177-46-9
MDL nummer MFCD00014212
Synonym Manganese tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 302.79
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 7.23