Få mere at vide
Manganese(II) tungsten oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11318148
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318148 250 g 250g
11308148 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039374.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14177-46-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14177-46-9
MDL nummer MFCD00014212
Synonym Manganese tungstate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 302.79
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 7.23