Få mere at vide
Mangan(II) titaniumoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Mangan(II) titaniumoxid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) titanium oxide |
| Smeltepunkt | 1360°C |
| Farve | Yellow |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 150.84 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 4.54g/cm3 at 20°C |