Få mere at vide
Mangan(II) titaniumoxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372228
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372228 50 g 50g
11382228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013133.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12032-74-5 | MnTiO3
Mangan(II) titaniumoxid anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12032-74-5
Molekylær formel MnTiO3
MDL nummer MFCD00016216
Synonym manganese titanium trioxide, manganese ii titanate, manganese 2+ ; oxygen 2-; titanium 4+, titanium 4+ ion manganese 2+ ion trioxidandiide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) titanium oxide
Smeltepunkt 1360°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 150.84