Få mere at vide
Mangan(II)sulfatmonohydrat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10665892 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10665892 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10665892 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 0174.1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt 700 °C
CAS 10034-96-5
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,0 til 101,0 %
Molekylær formel H2MnO5S
MDL nummer MFCD00149159
Synonym Manganous sulphate monohydrate , Manganese sulphate monohydrate
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 169.01
Tab ved tænding 10.0 - 12.0%
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 2,95 g/cm³ (25 °C)