Få mere at vide
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Manganese(II) Sulfate Tetrahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 26°C to 27°C |
| Farve | Red |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 223.05g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese(II) sulfate tetrahydrate
- Fare
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate, Manganese(II) sulfate tetrahydrate