Få mere at vide
Manganese(II) Sulfate, Pure, Dried Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161670 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10161670 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10161670 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/2350/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 850°C
Smeltepunkt 700°C
CAS 10034-96-5
Farve White
pH 3 to 3.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel H2MnO5S
MDL nummer MFCD00149159
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn manganese(2+);sulfate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Formel vægt 169.02g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.