Få mere at vide
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) Sulfate Monohydrate |
| Smeltepunkt | >449°C (anhydrous substance) |
| Mængde | 25 kg |
| MDL nummer | MFCD00149159 |
| Synonym | Manganese(II) sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.00 (anhydrous basis) |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.95 g/cm3 at 20°C |