Få mere at vide
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%, Solstice
Artikelnummer. 15613400 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15613400 500 g 500g
15603400 1 kg 1kg
15633400 6 x 1 kg Pakke med 6
15623400 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15613400 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31425500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn manganese(2+);sulfate;hydrate
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(Ii) Sulfate Monohydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 500 g
Lineær formel MnSO4 · H2O
FN nummer 3077
Formel vægt 169.02g/mol
Procent renhed 99 to 101%
Grad ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate-1-hydrate