Få mere at vide
Mangan(II)sulfatmonohydrat, ExpertQ, Scharlab
Artikelnummer. 11348424
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348424 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11348424 Leverandør Scharlab Leverandørnr. MA01311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
CAS 10034-96-5
Mængde 1 kg
Molekylær formel H2MnO5S
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
Molekylvægt (g/mol) 169.01
Grad EkspertQ
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate, reagent grade, ACS, Reag. Ph Eur
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i