Få mere at vide
Manganese(II) sulfate monohydrate, Analytical Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16625803 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
25 kg
Artikelnummer.
16625803 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16625803 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 3142525KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
Smeltepunkt 700°C (anhydrous substance)
CAS 10034-96-5
Farve Pink
CAS Max % 1
pH 4 to 6
Mængde 25 kg
Molekylær formel H2MnO5S
Lineær formel MnSO4 · H2O
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn manganese(2+) hydrate sulfate
Molekylvægt (g/mol) 169.01
Grad ACS
Tæthed 2.950 g/cm3 (20°C)