Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, ACS, 98,0-101,0%
Beskrivelse
Mangan(II)sulfatmonohydrat bruges som farvestof i farvestoffer, gødning, dyrefoder og røde glasurer på porcelæn. Yderligere bruges det i maling, keramik, næringsstoffer og kosttilskud. Det er involveret i fremstillingen af mangandioxid. Derudover fungerer det som en forløber for manganmetal og andre manganforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Udseende | Pink pulver |
| Analyseprocentområde | 98.0-101.0% |
| Tæthed | 2.95 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i æteren. |
| Formel vægt | 169,02 (151,00 anhydrous) |
| Grad | ACS |