Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, ACS, 98,0-101,0%
Artikelnummer. 11357668
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357668 500 g 500g
11367668 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033341.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfatmonohydrat bruges som farvestof i farvestoffer, gødning, dyrefoder og røde glasurer på porcelæn. Yderligere bruges det i maling, keramik, næringsstoffer og kosttilskud. Det er involveret i fremstillingen af mangandioxid. Derudover fungerer det som en forløber for manganmetal og andre manganforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Udseende Pink pulver
Analyseprocentområde 98.0-101.0%
Tæthed 2.95
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 169,02 (151,00 Vandfri)
Grad ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate