Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 99%
Artikelnummer. 11498237
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498237 2500 g 2500g
11478237 100 g 100g
11488237 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17615.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i ether.
Noter
Taber alt vand ved 400-450° . Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 til 3,5
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.95
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 169,02 (151,00 Vandfri)
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.