Få mere at vide
Manganese(II) sulfate monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11488237
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11488237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17615.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i ether.
Noter
Taber alt vand ved 400-450° . Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 to 3.5
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 169.02 (151.00 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.95
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganese sulfate monohydrate