Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 99%
Artikelnummer. 11478237
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478237 100 g 100g
11488237 500 g 500g
11498237 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17615.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)sulfatmonohydrat virker som farvestof i farvestoffer. Det bruges til fremstilling af mangan og mangandioxid. Den finder anvendelse til afhjælpning af manganmangel jord. Det bruges også i tørcellebatterier.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i ether.
Noter
Taber alt vand ved 400-450° . Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
pH 3 til 3,5
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.95
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 169,02 (151,00 Vandfri)
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate monohydrate