Få mere at vide
Manganese(II) Sulfate Monohydrate, ≥99%, Honeywell™, Reagentplus™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 700°C |
| Farve | Red |
| pH | 3.0 to 3.5 (at 50g/L 20°C) |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | MnSO4 · H2O |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 169.02g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |