Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 850,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 700,0 °C |
| Farve | Pink til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MnSO4·H2O |
| Merck Index | 15, 5804 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| Vis mere |