Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 850,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 700,0 °C |
| Farve | Pink til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Tab ved tænding | 10,0 % til 12,0 % (500 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | MnSO4·H2O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate