Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 850.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 700.0°C |
| Farve | Pink til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | MnSO4·H2O |
| Merck Index | 15, 5804 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) sulfate monohydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.