Få mere at vide
Manganese(II) sulfate monohydrate, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10507562 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10507562 5 g Glasflaske 5g
10607041 500 g Plastflaske 500g
10053733 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507562 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423910050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 850.0°C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
Smeltepunkt 700.0°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.0 to 101% (Complexometry)
Lineær formel MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
Formel vægt 169.02
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tab ved tænding 10.0% to 12.0%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.