Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 98+%, ACS-reagens
Code produit 10053733 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Conditionnement:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Emballage Conditionnement
10053733 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10507562 5 g Glasflaske 5g
10607041 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10053733 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423910025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Kogepunkt 850,0 °C
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate monohydrate
Smeltepunkt 700,0 °C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98,0 til 101% (Kompleksometri)
Lineær formel MnSO4·H2O
Merck Index 15, 5804
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
IUPAC navn mangan(2+) hydratsulfat
Formel vægt 169.02
Procent renhed ≥98%
Grad ACS-reagens
Tab ved tænding 10,0% til 12,0%
Emballage Plastflaske
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.