Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 97%
Beskrivelse
Mangan(II)sulfat bruges som farvestof i farvestoffer. Det bruges også som fodertilsætningsstoffer, katalysator for syntesen af klorofyl, får planter til at vokse godt og øge produktionen. Det bruges til at lave tørretumbler af blæk og maling. Det bruges i papirfremstilling, porcelæn/keramik, medicin og andre industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mangan(II)sulfat anvendes som farvestof i farvestoffer. Det bruges også som fodertilsætningsstoffer, katalysator for syntesen af klorofyl, får planter til at vokse godt og øge produktionen. Det bruges til at lave tørretumbler af blæk og maling. Det bruges i papirfremstilling, porcelæn/keramik, medicin og andre industrier.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 5-10 g/100 mL ved 21 °C
Bemærkninger
° Taber alt vand ved 400-450
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese (II) sulfate monohydrate |
| pH | 3 til 3,5 |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.95 |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,5739 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. 5-10 g/100 ml ved 21 °C |
| IUPAC navn | mangan(2+) hydratsulfat |
| Vis mere |