Få mere at vide
Mangan(II) sulfatmonohydrat, 97%
Artikelnummer. 11439403
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439403 500 g 500g
11449403 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11809.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10034-96-5 | H2MnO5S | 169,01 g/mol
Mangan(II)sulfat bruges som farvestof i farvestoffer. Det bruges også som fodertilsætningsstoffer, katalysator for syntesen af klorofyl, får planter til at vokse godt og øge produktionen. Det bruges til at lave tørretumbler af blæk og maling. Det bruges i papirfremstilling, porcelæn/keramik, medicin og andre industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)sulfat anvendes som farvestof i farvestoffer. Det bruges også som fodertilsætningsstoffer, katalysator for syntesen af klorofyl, får planter til at vokse godt og øge produktionen. Det bruges til at lave tørretumbler af blæk og maling. Det bruges i papirfremstilling, porcelæn/keramik, medicin og andre industrier.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 5-10 g/100 mL ved 21 °C
Bemærkninger
° Taber alt vand ved 400-450
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-96-5
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) sulfate monohydrate
pH 3 til 3,5
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.95
FN nummer UN3077
Merck Index 14,5739
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 5-10 g/100 ml ved 21 °C
IUPAC navn mangan(2+);sulfat;hydrat
Formel vægt 169,02 (151,00 Vandfri)
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) sulfate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulfate monohydrate, Manganese(II) sulfate