Få mere at vide
Manganese(II) Sulfate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) Sulfate Hydrate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2 |
| Formel vægt | 170.916 |