Få mere at vide
Mangan(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407627
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11396917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010807.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15244-36-7 | H2MnO5S | 169.01 g/mol
Anvendes i fodertilsætningsstof, næringsstof, opstrammende middel og smagsforstærker. Det bruges også som gæringshjælpemiddel ved forarbejdning af øl og maltdrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15244-36-7
Molekylær formel H2MnO5S
Molekylvægt (g/mol) 169.01
MDL nummer MFCD00149159
InChI nøgle ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
SMIL O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) sulfate hydrate
Navn note Loses all water at 400-450°
Farve Pink
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
IUPAC navn manganese(2+);sulfate;hydrate
Formel vægt 151.00 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende Pink Crystalline Powder