Få mere at vide
Mangan(II)sulfathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes i fodertilsætningsstof, næringsstof, opstrammende middel og smagsforstærker. Det bruges også som gæringshjælpemiddel ved forarbejdning af øl og maltdrikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) sulfate hydrate |
| Navn note | Loses all water at 400-450° |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| IUPAC navn | mangan(2+) hydratsulfat |
| Formel vægt | 151.00 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) sulfate hydrate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) sulfate hydrate