Få mere at vide
Mangan(II) phthalocyanin
Artikelnummer. 11313728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313728 1 g 1g
11303728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039309.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14325-24-7 | C32H16MnN8 | 567,474 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14325-24-7
Molekylær formel C32H16MnN8
Molekylvægt (g/mol) 567.474
MDL nummer MFCD00049821
InChI nøgle ICIFYHOILPYQKB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6508743
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2[N-]3.[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) phthalocyanine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselig i pyridin, chloronaftalen og konkelsyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 567.47
Fysisk form Krystallinsk