Få mere at vide
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. p-7048974
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11361669
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012309.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
Det bruges i raketbrændstof. Dette er et af de mest gennemprøvede materialer til ætsning af flydende krystalskærme og kritiske elektronikapplikationer samt malmudvinding. Det bruges også til elektropolering/ætsning af aluminium, molybdæn og andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15364-94-0
Molekylær formel Cl2H12MnO14
Molekylvægt (g/mol) 361.92
MDL nummer MFCD00150255
InChI nøgle AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
IUPAC navn mangan(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 165°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in benzene, ethyl acetate
Formel vægt 361.93 (253.84 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic