Få mere at vide
Mangan(II) perklorathexahydrat, reagenskvalitet
Beskrivelse
Det bruges i raketbrændstof. Dette er et af de mest gennemprøvede materialer til ætsning af flydende krystalskærme og kritiske elektronikapplikationer samt malmudvinding. Det bruges også til elektropolering/ætsning af aluminium, molybdæn og andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) perchlorate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 165 °C (dekomponering) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| FN nummer | UN1481 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i benzen, ethylacetat |
| Formel vægt | 361,93 (253,84 Vandfri) |
| Grad | Reagens |