Få mere at vide
Mangan(II)perchlorathexahydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10155570 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10155570 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 316511000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361,92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 165 °C
Navn note 99%
CAS 15364-94-0
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel Cl2H12MnO14
Lineær formel Mn(ClO4)2·6H2O
MDL nummer MFCD00150255
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
InChI nøgle AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn mangan(2+);diperchlorat;hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 361.92
PubChem CID 203855
Formel vægt 361.93
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) perchlorate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese(II) perchlorate hexahydrate