Få mere at vide
Manganese(II) perchlorate hexahydrate, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059227
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11488420
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044318.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361.92 g/mol
Mangan(II)perchlorathexahydrat, er et godt oxidationsmiddel og fungerer også som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15364-94-0
Molekylær formel Cl2H12MnO14
Molekylvægt (g/mol) 361.92
MDL nummer MFCD00150255
InChI nøgle AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
IUPAC navn mangan(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 165°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in water,benzene,ethyl acetate
Formel vægt 361.93 (253.84 Anhydrous)
Procent renhed 99.995%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic