Få mere at vide
Mangan(II) perklorathexahydrat, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11498420
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498420 50 g 50g
11488420 10 g 10g
11478420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044318.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15364-94-0 | Cl2H12MnO14 | 361,92 g/mol
Mangan(II)perchlorathexahydrat, er et godt oxidationsmiddel og fungerer også som mellemprodukt i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15364-94-0
Molekylær formel Cl2H12MnO14
Molekylvægt (g/mol) 361.92
MDL nummer MFCD00150255
InChI nøgle AIFGVOMWPFMOCN-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese perchlorate hexahydrate, manganese ii perchlorate hexahydrate, perchloric acid, manganese 2+ salt, hexahydrate, 2clo4.mn.6h2o, manganese 2+ diperchlorate hexahydrate, manganese 2+ ion hexahydrate diperchlorate, manganese ii hexahydrate diperchlorate ion, manganese ii perchlorate hexahydrate, reagent grade
PubChem CID 203855
IUPAC navn mangan(2+);diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Mn++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 165 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, benzen, ethylacetat
Formel vægt 361,93 (253,84 Vandfri)
Procent renhed 99.995%