Få mere at vide
Mangan(II)oxid, Mn 76,0-78,0 %, typisk 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3257043
Mængde:
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
Artikelnummer. 11331948
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011870.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Hovedanvendelsen af mangandioxid er i tørcellebatterier, såsom alkalinebatteriet og zink-kulstofbatteriet. Det er nyttigt som et pigment og som en forløber for andre manganforbindelser. Det bruges som reagens i organisk syntese, for eksempel til oxidation af allylalkoholer og arylmethylalkoholer. Det bruges også til forskellige industrielle formål, såsom i klæbemidler og forseglingskemikalier, smøremidler og smøremiddeladditiver, gødning, oxidations-/reduktionsmidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, proceshjælpemidler, luftplejeprodukter, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-43-0
Molekylær formel MnO
Molekylvægt (g/mol) 70.94
MDL nummer MFCD00016226
InChI nøgle VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC navn oxomangan
SMIL O=[Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) oxide
Navn note Mn 76.0-78.0%
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde Mn 76.0-78.0%, typically 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Formel vægt 70.94
Lugt Odorless
Udseende Green powder
Tæthed 5 g/cm3 at 20°C