Få mere at vide
Mangan(II)oxid, Mn 76,0-78,0 %, typisk 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hovedanvendelsen af mangandioxid er i tørcellebatterier, såsom alkalinebatteriet og zink-kulstofbatteriet. Det er nyttigt som et pigment og som en forløber for andre manganforbindelser. Det bruges som reagens i organisk syntese, for eksempel til oxidation af allylalkoholer og arylmethylalkoholer. Det bruges også til forskellige industrielle formål, såsom i klæbemidler og forseglingskemikalier, smøremidler og smøremiddeladditiver, gødning, oxidations-/reduktionsmidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, proceshjælpemidler, luftplejeprodukter, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) oxide |
| Navn note | Mn 76.0-78.0% |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | Mn 76.0-78.0%, typically 99% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 70.94 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Green powder |
| Vis mere |