Få mere at vide
Mangan(II)oxid, 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11914151
Brand: Thermo Scientific Acros 436970100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-43-0
Molekylær formel MnO
Molekylvægt (g/mol) 70.94
MDL nummer MFCD00016226
InChI nøgle VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC navn oxomangan
SMIL O=[Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) oxide
Smeltepunkt 1650.0°C
Farve Grøn
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 76.7 to 78.2% (Mn) (Complexometry)
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 70.94
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Manganese(II) oxide