Få mere at vide
Mangan(II)oxid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460740
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460740 10 g 10g
11470740 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044441.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-43-0 | MnO | 70.94 g/mol
Hovedanvendelsen af mangandioxid er i tørcellebatterier, såsom alkalinebatteriet og zink-kulstofbatteriet. Det er nyttigt som et pigment og som en forløber for andre manganforbindelser. Det bruges som reagens i organisk syntese, for eksempel til oxidation af allylalkoholer og arylmethylalkoholer. Det bruges også til forskellige industrielle formål, såsom klæbemidler og forseglingskemikalier, smøremidler og smøremiddeladditiver, gødning, oxidations-/reduktionsmidler, pletteringsmidler og overfladebehandlingsmidler, proceshjælpemidler, luftplejeprodukter, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-43-0
Molekylær formel MnO
Molekylvægt (g/mol) 70.94
MDL nummer MFCD00016226
InChI nøgle VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii oxide, manganosite, manganese monoxide, manganese green, cassel green, manganese oxide, rosensthiel green, nu-manese, manganese monooxide, manganese protoxide
PubChem CID 14940
IUPAC navn oxomangan
SMIL O=[Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese (II) oxide
Farve Grøn
Fysisk form Chunks and/or Powder
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in hydrochloric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 70.94
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Tæthed 5.0 g/mL