Learn More
Manganese(II) oxalate dihydrate, Mn 30% min
Product Code. 11336998
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11336998 50 g 50g
11306998 5 g 5g
11326998 250 g 250g
11316998 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11336998 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014685.18
Request Bulk or Custom Format
Som malings- og laktørrer
Mangan(II)oxalatdihydrat bruges som malings- og laktørrer. Det bruges også som et kemisk reagens samt til at fremstille andre manganforbindelser. Derudover bruges det som et halvlederlysfølsomt materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6556-16-7
Molekylær formel C2H4MnO6
Molekylvægt (g/mol) 178.986
MDL nummer MFCD00150452
InChI nøgle HDJUVFZHZGPHCQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii oxalate 2-hydrate
PubChem CID 131882857
IUPAC navn mangan(2+);oxalat;dihydrat
SMIL C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.[Mn+2]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) oxalate dihydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Farve Hvid
Tæthed 2.453 g/mL
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Merck Index 14,5734
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acids; Slightly soluble in water.
Formel vægt 178.99 (142.96 Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Mn 30% min.
Fysisk form Chunks and/or Powder