Få mere at vide
Manganese(II) oxalate dihydrate, Mn 30% min
Beskrivelse
Mangan(II)oxalatdihydrat bruges som malings- og laktørrer. Det bruges også som et kemisk reagens samt til at fremstille andre manganforbindelser. Derudover bruges det som et halvlederlysfølsomt materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) oxalate dihydrate |
| Smeltepunkt | 100°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 2.453 g/mL |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 14,5734 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dilute acids; Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 178.99 (142.96 Anhydrous) |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Mn 30% min. |
| Vis mere |