Få mere at vide
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 37°C |
| CAS | 20694-39-7 |
| Farve | Red |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H8MnN2O10 |
| MDL nummer | 11112 |
| Synonym | manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate |
| InChI nøgle | ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Manganese(II) nitrate tetrahydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.