Få mere at vide
Manganese(II) nitrate tetrahydrate, 98%
Artikelnummer. p-7024206
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11488437
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18521.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20694-39-7 | H8MnN2O10 | 251.006 g/mol
Mangan(II)nitrat tetrahydrat brugt som porcelænsfarvestoffer. Det bruges også som en forløber for mangandioxid og andre manganforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)nitrat tetrahydrat brugt som porcelænsfarvestoffer. Det bruges også som en forløber for mangandioxid og andre manganforbindelser.
Opløselighed Opløselig i
ethanol og vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20694-39-7
Molekylær formel H8MnN2O10
Molekylvægt (g/mol) 251.006
MDL nummer MFCD00149789
InChI nøgle ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate tetrahydrate, manganese nitrate tetrahydrate, unii-03m0g68r5f, manganese 2+ ion tetrahydrate dinitrate, manganese dinitrate tetrahydrate, acmc-20akkk, nitric acid, manganese 2+ salt, tetrahydrate, ksc206g2f, mn.2no3.4h2o, manganese 2+ dinitrate tetrahydrate
PubChem CID 182616
IUPAC navn mangan(2+);dinitrat;tetrahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Smeltepunkt ∼26°C
Mængde 250 g
Lineær formel Mn(NO3)2·4H2O
FN nummer UN2724
Merck Index 14,5733
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and water.
Formel vægt 251.01 (178.95 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) nitrate tetrahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Manganese(II) nitrate tetrahydrate