Få mere at vide
Manganese(II) Nitrate Tetrahydrate, ≥97.0% (KT), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) nitrate tetrahydrate |
| Farve | Pink |
| pH | Acidic |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Mn(NO3)2 · 4H2O |
| FN nummer | UN2724 |
| Formel vægt | 251.01g/mol |
| Procent renhed | ≥97.0% (KT) |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |