Få mere at vide
Manganese(II) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407632
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11356917
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010806.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15710-66-4 | MnN2O6 | 178.95 g/mol
Råmateriale til elektrokemisk syntese af en LaMnO3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Også nyttige forstadier til oxiderne af mangan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15710-66-4
Molekylær formel MnN2O6
Molekylvægt (g/mol) 178.95
MDL nummer MFCD00149788
InChI nøgle MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
PubChem CID 16211480
SMIL [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) nitrate hydrate
Smeltepunkt ∽26°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn mangan(2+);dinitrat;hydrat
Formel vægt 178.95 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pink Crystalline Aggregates