Learn More
Manganese(II) nitrate hydrate, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Product Code. 11376917
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11376917 50 g 50g
11356917 2 g 2g
11366917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11376917 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010806.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15710-66-4 | MnN2O6 | 178.95 g/mol
Råmateriale til elektrokemisk syntese af en LaMnO3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Også nyttige forstadier til oxiderne af mangan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15710-66-4
Molekylær formel MnN2O6
Molekylvægt (g/mol) 178.95
MDL nummer MFCD00149788
InChI nøgle MIVBAHRSNUNMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym manganese ii nitrate hydrate, acmc-1brrd, manganese nitrate hydrate, mn.2no3.h2o, manganese 2+ ion hydrate dinitrate, manganese 2+ hydrate dinitrate, manganese ii nitrate hydrate, puratronic, manganese 2+ nitrate-water 1/2/1
PubChem CID 16211480
SMIL [Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) nitrate hydrate
Smeltepunkt ∽26°C
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn mangan(2+) dinitrat
Formel vægt 178.95 (anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Pink Crystalline Aggregates