Få mere at vide
Mangan(II) nitrathydrat, Puratronic™ 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Råmateriale til elektrokemisk syntese af en LaMnO3 tyndfilmbelægning på rustfrit stålsubstrater. Også nyttige forstadier til oxiderne af mangan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) nitrate hydrate |
| Smeltepunkt | ∽26 °C |
| Farve | Pink (Pink) |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | mangan(2+);dinitrat;hydrat |
| Formel vægt | 178,95 (Vandfri) |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |